Key Documents
496065
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
98%
Sinônimo(s):
(R,R)-2,6-Bis(4,5-dihydro-4-phenyl-2-oxazolyl)pyridine, (R,R)-2,6-Bis(4-phenyl-2-oxazolinyl)pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H19N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
369.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D 187°, c = 1 in methylene chloride
pf
171-175 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1OC(=N[C@@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@@H](CO4)c5ccccc5
InChI
1S/C23H19N3O2/c1-3-8-16(9-4-1)20-14-27-22(25-20)18-12-7-13-19(24-18)23-26-21(15-28-23)17-10-5-2-6-11-17/h1-13,20-21H,14-15H2/t20-,21-/m0/s1
chave InChI
HLHBIMJNCKZZQO-SFTDATJTSA-N
Aplicação
2,6-Bis[(4R)-4-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine [Pybox] may be used as a chiral ligand in the copper-catalyzed enatioselective arylation of N-arylated tetrahydroisoquinolines (THIQs) with arylboronic acids in the presence of a photoredox catalyst.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Copper-catalyzed asymmetric sp3 C-H arylation of tetrahydroisoquinoline mediated by a visible light photoredox catalyst.
Querard P, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12(1), 2636-2643 (2016)