Documentos Principais
713910
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)quinoline
97%
Sinônimo(s):
2-(2-Quinolinyl)oxazoline, Sigman ligand
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
198.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.5% (HPLC)
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
cadeia de caracteres SMILES
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
chave InChI
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)