495557
Tetra-2-pyridinylpyrazine
97%
Sinônimo(s):
2,3,5,6-Tetra(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra(2′-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetra-2-pyridinylpyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(α-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridinyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2-pyridyl)pyrazine, 2,3,5,6-Tetrakis(2′-pyridyl)pyrazine, Tetra(2-pyridyl)pyrazine, Tetra-2′-pyridylpyrazine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
292-294 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2nc(-c3ccccn3)c(nc2-c4ccccn4)-c5ccccn5
InChI
1S/C24H16N6/c1-5-13-25-17(9-1)21-22(18-10-2-6-14-26-18)30-24(20-12-4-8-16-28-20)23(29-21)19-11-3-7-15-27-19/h1-16H
chave InChI
UOJZYBFRNITHCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- [{CuCl}2(μ-tppz)][PF6]2 (PF6=hexafluorophosphate)
- [(Cp*2Ln)2(μ-tppz.)](BPh4) (Cp*=pentamethylcyclopentadienyl; Ln=Gd, Tb, Dy; BPh4=tetraphenyl borate)
- [Fe(tpyprz)2]2[Mo8O26]·3.7H2O (Mo8O26=octamolybdate)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?