Key Documents
483370
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H11N3O
Número CAS:
Peso molecular:
249.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
168-170 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=C(NC(=C1)c2ccccn2)c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-11-9-14(12-5-1-3-7-16-12)18-15(10-11)13-6-2-4-8-17-13/h1-10H,(H,18,19)
chave InChI
HRORSVNZQWCZTD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,6-Bis(2-pyridyl)-4(1H)-pyridone can be used a heterocyclic building block to prepare 4′-substituted terpyridines by reacting with ω-substituted primary alcohols or nucleosides via Mitsunobu reaction. It is also used to prepare cyclotriphosphazene ligands with pendant terpyridine moieties.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Toward an iron (II) spin-crossover grafted phosphazene polymer
Davidson RJ, et al.
Inorganic Chemistry, 51(15), 8307-8316 (2012)