Key Documents
416428
Sigma-Aldrich
2,2′-Methylenebis[(4S)-4-phenyl-2-oxazoline]
97%
Sinônimo(s):
(S,S)-2,2′-Methylenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H18N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
306.36
Beilstein:
4202633
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
viscous liquid
atividade óptica
[α]20/D ~−90°, c = 1 in ethanol
índice de refração
n20/D 1.586 (lit.)
pb
131-134 °C/0.01 mmHg (lit.)
densidade
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1OC(CC2=N[C@H](CO2)c3ccccc3)=N[C@H]1c4ccccc4
InChI
1S/C19H18N2O2/c1-3-7-14(8-4-1)16-12-22-18(20-16)11-19-21-17(13-23-19)15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16-17H,11-13H2/t16-,17-/m1/s1
chave InChI
IUFHJPXOLHSJTC-IAGOWNOFSA-N
Aplicação
C2 symmetric ligand for enantioselective catalysis. Easily forms bidentate coordination complexes due to the strong affinity of the oxazoline nitrogen for various metals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Pfaltz, A.
Accounts of Chemical Research, 26, 339-339 (1993)
Bolm, C.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 30, 542-542 (1991)
Gant, T.G. Meyers, A.I.
Tetrahedron, 50, 2297-2297 (1994)
Artigos
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands