Documentos
754501
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-(2-pyridyl)oxazoline
Sinônimo(s):
(S)-4-(tert-butyl)-2-(pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
204.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
70-75 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H]1COC(=N1)c2ccccn2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)10-8-15-11(14-10)9-6-4-5-7-13-9/h4-7,10H,8H2,1-3H3/t10-/m1/s1
chave InChI
JDOAIDZRVWJBEG-SNVBAGLBSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3