Documentos Principais
495492
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane
97%
Sinônimo(s):
(1,1-Dimethylethyl)dimethyl(2-propyn-1-yloxy)silane, 1-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-2-propyne, 3-(Dimethyl-tert-butylsiloxy)propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-propyne, 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)propyne, 3-tert-Butyldimethylsiloxy-1-propyne, Dimethyl(2-Propynyloxy)(tert-butyl)silane
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2C≡CH
Número CAS:
Peso molecular:
170.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
40 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC#C
InChI
1S/C9H18OSi/c1-7-8-10-11(5,6)9(2,3)4/h1H,8H2,2-6H3
chave InChI
ZYDKYFIXEYSNPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane is an aliphatic terminal alkyne.
Aplicação
tert-Butyldimethyl(2-propynyloxy)silane may be used in the synthesis of (R)-2,3-pentadecadien-1-ol and (S)-ethyl 5-(tert-butyldimethylsilyloxy)-2-hydroxy-2-phenylpent-3-ynoate.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
101.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
38.8 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Enantiocontrolled Synthesis of Tertiary α-Hydroxy-α-ynyl Esters by Dimethylzinc-Mediated Addition of Alkynes to α-Keto Esters.
Infante R, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(14-15), 2797-2804 (2012)
An Enantioselective Synthesis of (R)-5,6-Octadecadienoic Acid.
Yu Q and Ma S.
European Journal of Organic Chemistry, 2015(7), 1596-1601 (2015)
Artigos
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions