376264
Trimethyl(propargyl)silane
contains 500 ppm BHT as stabilizer
Sinônimo(s):
2-Propynyl-trimethylsilane, 3-(Trimethylsilyl)propyne
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
500 ppm BHT as stabilizer
≤20% trimethylallenylsilane (in equilibrium)
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
p.e.
91-93 °C (lit.)
densidade
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)CC#C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
chave InChI
ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?