338923
1-Phenyl-2-trimethylsilylacetylene
99%
Sinônimo(s):
1-(Trimethylsilyl)-2-phenylacetylene, Phenylethynyl-trimethylsilane, Trimethyl(phenylethynyl)silane
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
p.e.
87-88 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.886 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H14Si/c1-12(2,3)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3
chave InChI
UZIXCCMXZQWTPB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?