Documentos Principais
495239
Sigma-Aldrich
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane
98%
About This Item
Fórmula linear:
HC≡CC(CH3)2OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
156.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
115-116 °C (lit.)
densidade
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C8H16OSi/c1-7-8(2,3)9-10(4,5)6/h1H,2-6H3
chave InChI
JNRUXZIXAXHXTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
[(1,1-Dimethyl-2-propynyl)oxy]trimethylsilane is also known as trimethyl[(2-methyl-3-butyn-2-yl)oxy]silane. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
20 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
Artigos
Alkynes contain a highly versatile functional group that may be utilized for numerous reactions such as electrophilic additions of hydrogen, halogens, hydrogen halides, or water; metathesis; hydroboration; oxidative cleavage; C–C coupling; and cycloadditions