493805
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole
95%
Sinônimo(s):
5-(Ethylthio)-2H-tetrazole, 5-Ethylsulfanyl-2H-tetrazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
pf
84-90 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
chave InChI
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Solid-Phase Synthesis of Symmetrical Dinucleoside Phosphodiesters: Explores the efficiency of 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole in the solid-phase synthesis of dinucleoside phosphodiesters, underlining its significance in the streamlined production of biologically relevant molecules (Ahmadibeni et al., 2007).
- Synthesis, Deprotection, Analysis, and Purification of RNA and Ribozymes: Utilizes 5-(Ethylthio)-1H-tetrazole in the synthesis and processing of RNA and ribozymes, highlighting its critical role in molecular biology and genetic engineering research (Wincott et al., 1995).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?