Documentos Principais
493120
Sigma-Aldrich
Sarcosine-d3 (methyl-d3)
99 atom % D
Sinônimo(s):
N-Methyl-d3-glycine
About This Item
Fórmula linear:
CD3NHCH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
92.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % D
Formulário
solid
pf
208-212 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1D3
chave InChI
FSYKKLYZXJSNPZ-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)