Documentos Principais
491543
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde-α-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H413CHO
Número CAS:
Peso molecular:
141.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
213-214 °C (lit.)
pf
45-50 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i5+1
chave InChI
AVPYQKSLYISFPO-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)