254703
2-Methoxybenzoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
o-Anisoyl chloride
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.572 (lit.)
p.e.
128-129 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- 2-methoxybenzoyl-ferrocene Friedel Crafts reaction with ferrocene
- 2-methoxybenzoyl phosphate
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?