Key Documents
490830
Sigma-Aldrich
Succinimide-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
2,5-Pyrrolidinedione-1-15N
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H515NO2
Número CAS:
Peso molecular:
100.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
forma
solid
pb
285-290 °C (lit.)
pf
123-125 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[H][15N]1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)/i5+1
chave InChI
KZNICNPSHKQLFF-HOSYLAQJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2