About This Item
Fórmula linear:
C6H5CD2CH(NH2)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
167.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
266-267 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(N)C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/i6D2
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-NCYHJHSESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Flavia Bianchi et al.
Insects, 11(11) (2020-11-22)
The production of phagostimulant and attractive volatile organic compounds (VOCs) by yeasts can be exploited to improve the efficacy of attract-and-kill formulations against the spotted wing drosophila (SWD). This study evaluated the persistence over one week of a yeast-based formulation