Documentos Principais
456268
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Glycidyl trityl ether
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
316.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −10.5°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
99-102 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C1O[C@@H]1COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C22H20O2/c1-4-10-18(11-5-1)22(24-17-21-16-23-21,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,21H,16-17H2/t21-/m0/s1
chave InChI
XFSXUCMYFWZRAF-NRFANRHFSA-N
Aplicação
(S)-(-)-Glycidyl trityl ether may be used to prepare N-(p-alkoxy)benzoyl-2-methylindole-4-acetic acid analogs, which are potent prostaglandin D2 (PGD2) receptor antagonists. It may also be used as a starting material in the multi-step synthesis of (-)-actisonitrile.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Discovery of orally active prostaglandin D 2 receptor antagonists.
Torisu K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 14(19), 4891-4895 (2004)
Discovery of a new class of potent, selective, and orally active prostaglandin D 2 receptor antagonists.
Torisu K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 12(20), 5361-5378 (2004)
Structure and synthesis of a unique isonitrile lipid isolated from the marine mollusk Actinocyclus papillatus.
Manzo E, et al.
Organic Letters, 13(8), 1897-1899 (2011)