Documentos Principais
489581
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1-d
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)14CH2D
Número CAS:
Peso molecular:
227.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.776 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[2H]CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-MICDWDOJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)