Documentos Principais
588326
Sigma-Aldrich
1-Bromohexadecane-16,16,16-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
Cetyl bromide-16,16,16-d3, Hexadecyl bromide-16,16,16-d3
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CH2)14CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
308.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
p.e.
190 °C/11 mmHg (lit.)
pf
16-18 °C (lit.)
densidade
1.009 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3
chave InChI
HNTGIJLWHDPAFN-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
350.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
177 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)