Documentos Principais
488801
Sigma-Aldrich
Diethylamine-15N hydrochloride
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
N-ethyl-Ethanamine-15N hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)215NH · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
110.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
227-230 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC[15NH]CC
InChI
1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H/i5+1;
chave InChI
HDITUCONWLWUJR-LJJZSEGWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)