Documentos Principais
486558
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine
99 atom % D
Sinônimo(s):
Bis(trideuteriomethyl)amine
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2NH
Número CAS:
Peso molecular:
51.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
1.55 (15 °C, vs air)
pressão de vapor
1277 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
temperatura de autoignição
753 °F
técnica(s)
protein expression: suitable
p.e.
7 °C (lit.)
pf
−93 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
Embalagem
5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 11 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
19.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-6.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)