486353
tert-Butyl-d9-amine
98 atom % D
Sinônimo(s):
2-Amino-2-methyl-d3-propane-d6
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.401 (lit.)
p.e.
46 °C (lit.)
pf
-67 °C (lit.)
densidade
0.933 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(N)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2,3)5/h5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
chave InChI
YBRBMKDOPFTVDT-GQALSZNTSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-36.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-38 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?