Documentos Principais
486205
Sigma-Aldrich
Tetrachloroethylene-13C1
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C=13CCl2
Número CAS:
Peso molecular:
166.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
p.e.
121 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.623 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C(Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1
chave InChI
CYTYCFOTNPOANT-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)