480983
Propyne
≥97%
Sinônimo(s):
Allylene, Methylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
204.6 mmHg ( −49.5 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
forma
gas
pb
−23.2 °C (lit.)
pf
−102.7 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3
chave InChI
MWWATHDPGQKSAR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a fuel for stoichiometric low-pressure flat-flames in isomer-specific combustion studies.
- In the synthesis of polycyclic aromatic hydrocarbons under various reaction conditions.
- In the synthesis of phenylacetylenes.
- In the selective synthesis of propene by catalytic hydrogenation using Pt/Al2O3 catalyst.
Embalagem
Compatible with the following:
Informações legais
espiga da mangueira
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Acetylene; Propyne; Propylene; Propane
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne