Key Documents
478962
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
99%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H4CH(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
259.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
pb
75 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
ether
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(OCC)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
BFSNEBVTOODGHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal is also known as p-bromobenzaldehyde dimethyl acetal. It is employed during chemical decomposition of pladienolide D to benzylidene acetal.
Aplicação
4-Bromobenzaldehyde diethyl acetal may be used in the preparation of 4-ethynylbenzaldehyde diethylacetal.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
221.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
105.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Total synthesis of the potent antitumor macrolides pladienolide B and D.
Kanada RM, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 46(23), 4350-4355 (2007)
X-ray crystal structures and conformational analysis of cyclic acetals derived from tartaric acid and rigid spacer units.
Ei?mann D, et al.
Structural Chemistry, 23(4), 1131-1142 (2012)