Documentos Principais
476404
Sigma-Aldrich
2-Chloropentane
95%
Sinônimo(s):
1-Methylbutyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH(Cl)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
106.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
p.e.
94-95 °C/747 mmHg (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(C)Cl
InChI
1S/C5H11Cl/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
NFRKUDYZEVQXTE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
33.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Alkylations and Competing Rearrangements in the Aluminum Chloride Catalyzed Reactions of Secondary Alkyl Chlorides with Arenes.
Roberts RM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(4), 659-665 (1976)
Preparation and properties of 2-and 3-chloropentanes.
Whitmore FC and Karnatz FA.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2536-2538 (1938)
Fox MA and Whitesell JK.
Organic Chemistry, 358-358 (2004)