471828
N-Methyldiethanolamine
≥99%
Sinônimo(s):
2,2′-Methyliminodiethanol, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)methylamine, MDEA
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
770 °F
Lim. expl.
99 %, 55 °F
~56 %, 23 °F
~8.8 %
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
246-248 °C (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CN(CCO)CCO
InChI
1S/C5H13NO2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h7-8H,2-5H2,1H3
chave InChI
CRVGTESFCCXCTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Synthesis of aluminophosphate-based molecular sieves.
- Preparation of N-methyl-N-R-N,N-bis(2-hydroxyethyl) ammonium bromides.
- Preparation of cationic polyurethane dispersions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
127 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?