550035
2-(Dibutylamino)ethanol
99%
Sinônimo(s):
N,N-Dibutylethanolamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
229-230 °C (lit.)
densidade
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN(CCO)CCCC
InChI
1S/C10H23NO/c1-3-5-7-11(9-10-12)8-6-4-2/h12H,3-10H2,1-2H3
chave InChI
IWSZDQRGNFLMJS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
550035-100ML | 4061837015625 |
550035-2L | |
550035-20L | |
550035-4L | |
550035-500ML | 4061832575698 |