471550
Ethanesulfonic acid solution
70 wt. % in H2O
About This Item
Produtos recomendados
concentração
70 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.42
densidade
1.271 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)
chave InChI
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)