46920
Fmoc N-hydroxysuccinimide ester
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
9-Fluorenylmethyl N-succinimidyl carbonate, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyloxy)succinimide, Fmoc-OSu
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fmoc N-hydroxysuccinimide ester, ≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
pf
150-153 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
imide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O
InChI
1S/C19H15NO5/c21-17-9-10-18(22)20(17)25-19(23)24-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-11H2
chave InChI
WMSUFWLPZLCIHP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?