Documentos Principais
20430
Sigma-Aldrich
Boc-OSu
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide, tert-Butyl N-succinimidyl carbonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H13NO5
Número CAS:
Peso molecular:
215.20
Beilstein:
1536756
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
Ensaio
≥98.0% (CHN)
Formulário
solid
pf
~95 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
imide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Boc-protecting group reagent
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
M. Franke et al.
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)
H. Gross et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
J Hora
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)