467839
Bismuth(III) nitrate pentahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Bismuth trinitrate pentahydrate
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
solid
adequação da reação
core: bismuth
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
p.e.
75-80 °C (lit.)
pf
30 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ag: ≤0.001%
As: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
O=[N+](O[Bi](O[N+]([O-])=O)O[N+]([O-])=O)[O-].C
InChI
1S/CH4.Bi.3NO3/c;;3*2-1(3)4/h1H4;;;;/q;+3;3*-1
chave InChI
DPLOIMSBRDLLRI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
467839-250G | 4061832358291 |
467839-50G | 4061832358307 |