Documentos Principais
466840
Sigma-Aldrich
Dichloromethylphosphine
96%
Sinônimo(s):
Methylphosphinic dichloride, Methylphosphinous dichloride, Methylphosphonous dichloride, Methylphosphorus dichloride, Methyldichlorophosphine
About This Item
Fórmula linear:
CH3PCl2
Número CAS:
Peso molecular:
116.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
96%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.496 (lit.)
p.e.
82 °C (lit.)
densidade
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
chave InChI
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)