Documentos Principais
464775
Sigma-Aldrich
Potassium pentachloronitrosylruthenate(II)
Sinônimo(s):
Dipotassium pentachloro(nitrosyl)ruthenate(II), di-Potassium nitrosylpentachlororuthenate(II)
About This Item
Fórmula linear:
K2Ru(NO)Cl5
Número CAS:
Peso molecular:
386.54
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
crystalline
Nível de qualidade
concentração
25.2-30.7% Ru (after reduction with magnesium, gravimetric)
pf
220 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)N=O
InChI
1S/5ClH.2K.NO.Ru/c;;;;;;;1-2;/h5*1H;;;;/q;;;;;2*+1;-1;+4/p-5
chave InChI
WNVHAHDPZULZJL-UHFFFAOYSA-I
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)