Documentos Principais
283738
Sigma-Aldrich
Potassium aquapentachlororuthenate(III)
Sinônimo(s):
Dipotassium aquapentachlororuthenate(III)
About This Item
Fórmula linear:
K2RuCl5(H2O)
Número CAS:
Peso molecular:
374.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
powder
Nível de qualidade
concentração
26-30% Ru (gravimetric)
técnica(s)
H-NMR: suitable
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].Cl[Ru--](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.2K.H2O.Ru/h5*1H;;;1H2;/q;;;;;2*+1;;+3/p-5
chave InChI
SRVGBBZEPHUDFZ-UHFFFAOYSA-I
Aplicação
The product may be used for eletrodeposition of bifunctional catalyst films, PtRu on nanoporous TiO2 substrates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nanoporous TiO 2-supported bimetallic catalysts for methanol oxidation in acidic media.
Hepel M, et al.
Electrochemical Communications, 8(9), 1439-1444 (2006)
Sunder N Dhuri et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(16), 7634-7642 (2015-03-27)
A mononuclear high-valent trans-dioxoruthenium(VI) complex, trans-[Ru(VI)(TMC)(O)2](2+) (TMC = 1,4,8,11-tetramethyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane), was synthesized and characterized by various spectroscopic techniques and X-ray crystallography. The reactivity of the trans-[Ru(VI)(TMC)(O)2](2+) complex was investigated in hydride transfer and hydrogen atom transfer reactions. The mechanism of hydride