456624
Polyethylene-graft-maleic anhydride
viscosity 500 cP (140 °C)(lit.)
Sinônimo(s):
maleated copolymer, maleated polymer, maleic copolymer
About This Item
Produtos recomendados
composição
maleic anhydride, ~0.5 wt. %
viscosidade
500 cP(140 °C)(lit.)
valor de saponificação
6 mg KOH/g
temperatura de transição
Tm (DSC) 107 °C (at peak)
solubilidade
H2O: insoluble
toluene and xylene: soluble
densidade
0.92 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C4H2O3.C2H4/c5-3-1-2-4(6)7-3;1-2/h1-2H;1-2H2
chave InChI
YYXLGGIKSIZHSF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?