Documentos Principais
438669
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium silicate solution
15-20 wt. % in H2O, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Tetramethylammonium salt with silicic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)4N(OH) · 2SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
211.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
concentração
15-20 wt. % in H2O
densidade
1.072 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]([O-])([O-])[O-]
InChI
1S/4C4H12N.O4Si/c5*1-5(2,3)4/h4*1-4H3;/q4*+1;-4
chave InChI
APSPVJKFJYTCTN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Silica is a very popular inorganic nanomaterial used in a wide range of applications including fillers for rubber, catalyst supports, separation media, carriers in food and agriculture, and abrasive/anticaking agents in cosmetics. It is also widely believed to be an important material for biomedical applications for following reasons.
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.