433306
Dibenzothiophene
purified by sublimation, ≥99%
Sinônimo(s):
DBT, Diphenylene sulfide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
purificado por
sublimation
p.e.
332-333 °C (lit.)
pf
97-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc2c(c1)sc3ccccc23
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H
chave InChI
IYYZUPMFVPLQIF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?