426490
Lithium-aluminum alloy
Sinônimo(s):
Lithium alloy, nonbase, Al 50,Li 50
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
composição
Aluminum, 80 wt. %
Lithium, 20 wt. %
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
718 °C (lit.)
densidade
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
cadeia de caracteres SMILES
[Li].[Al]
InChI
1S/Al.Li
chave InChI
JFBZPFYRPYOZCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanomaterials for Energy Storage in Lithium-ion Battery Applications
Increasing fuel costs and concerns about greenhouse gas emissions have spurred the growth in sales of hybrid electric vehicles (HEVs) that carry a battery pack to supplement the performance of the internal combustion engine (ICE).
Professor Qiao’s laboratory lays out recent advances in conversion type lithium metal fluoride batteries. This review explores key concepts in developing electrochemically stable microstructures for wide Li-ion insertion channels.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.