Documentos Principais
424196
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4F3NO
Número CAS:
Peso molecular:
163.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
48-50 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
chave InChI
UMVVPYXSJKIFST-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole, an α,α,α-trifluoromethyl ketone is a 2-substituted pyrrole derivative. It has been synthesized by reacting pyrrole with trifluoroacetic anhydride in benzene at 0°C. Its enantioselective hydrogenation to form corresponding alcohol using 5wt.% Pt/Al2O3 catalyst chirally modified by new synthetic chiral amines has been investigated.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Chemo and enantioselective hydrogenation of fluorinated ketones on platinum modified with (R)-1-(1-naphthyl) ethylamine derivatives.
Diezi S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 239(1), 49-56 (2005)
Preparation of Indazoles and Quinazolines by Catalytic Dehydrogenation.
Burnett JrJ and Ainsworth C.
The Journal of Organic Chemistry, 23(9), 1382-1383 (1958)