About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2SCH3
Número CAS:
Peso molecular:
160.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.48 (lit.)
p.e.
38 °C/0.06 mmHg (lit.)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CSCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2S/c1-6(2)7(8)9-4-5-10-3/h1,4-5H2,2-3H3
chave InChI
MLGMNVSTCSILMV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Antonio Conde-González et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110489-110489 (2020-01-12)
Three dimensional synthetic polymer scaffolds have remarkable chemical and mechanical tunability in addition to biocompatibility. However, the chemical and physical space is vast in view of the number of variables that can be altered e.g. chemical composition, porosity, pore size