419087
Barium trifluoromethanesulfonate
98%
Sinônimo(s):
Barium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid barium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
for analytical purposes
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Ba/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
DXJURUJRANOYMX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
- Alkali metal and silver trifluoromethanesulfonates.
- Sodium trifluoromethanesulfonate (sodium triflate) by reacting with sodium sulfate. Sodium triflate finds application in organic synthesis as an efficient catalyst as well as a reactant in catalytic asymmetric Mannich-type reactions, and Diels-Alder reactions.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)