417793
5-Ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane
97%
Sinônimo(s):
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane, Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
75 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- A new formulation for the treatment of acid-deterioration (Red Rot) in historic leathers: This study introduces a new formulation containing 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane for treating acid-deteriorated historic leather, highlighting its potential in preserving cultural heritage materials (A Lama et al., 2015).
- Use of aluminium alkoxide and oxazolidine II to treat acid-deteriorated historic leather: Examines the effectiveness of a treatment combining 5-ethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo[3.3.0]octane with aluminium alkoxide on historic leather, comparing it to individual treatments to assess synergistic effects (A Lama et al., 2015).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?