Documentos Principais
72689
Supelco
5-Ethyl-3,7-dioxa-1-azabicyclo[3.3.0]octane
analytical standard
Sinônimo(s):
Dihydro-7a-ethyloxazolo[3,4-c]oxazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
143.18
Beilstein:
105946
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
75 °C/10 mmHg (lit.)
pf
95-98 °C
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC12COCN1COC2
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7-3-9-5-8(7)6-10-4-7/h2-6H2,1H3
chave InChI
ZRCMGIXRGFOXNT-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.4 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)