Documentos Principais
416681
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate)
98%
Sinônimo(s):
Bis(cyclopentadienyl)di(triflato)titanium, Di(cyclopentadienyl)titanium(IV) bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene bis(trifluoromethanesulfonate), Titanocene ditriflate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10F6O6S2Ti
Número CAS:
Peso molecular:
476.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
adequação da reação
core: titanium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Ti++].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H5.2CHF3O3S.Ti/c2*1-2-4-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;+2/p-2
chave InChI
ARUXRBUQJOYABI-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Catalyst for:
  • Transesterification
  • Stereoselective carbonyl-ene cyclization reactions
  • Sakurai reactions
  • Mukaiyama cross-aldol reactions
Reactant for synthesis of heterobimetallic bridging dinitrogen complexes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)