Documentos Principais
412945
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Tetrahydrofurfurylamine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
101.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +12°, c = 2 in chloroform
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
p.e.
55 °C/18 mmHg (lit.)
densidade
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
ether
cadeia de caracteres SMILES
NC[C@@H]1CCCO1
InChI
1S/C5H11NO/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5H,1-4,6H2/t5-/m0/s1
chave InChI
YNOGYQAEJGADFJ-YFKPBYRVSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
114.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)