408425
Boc-Met-OH
99%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine, Boc-L-methionine
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
47-50 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.