15381
Boc-Asn-OH
≥98.5% (T)
Sinônimo(s):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-asparagine, Boc-L-asparagine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5% (T)
atividade óptica
[α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in DMF
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
resíduo de ignição
≤0.2%
pf
175 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C9H16N2O5/c1-9(2,3)16-8(15)11-5(7(13)14)4-6(10)12/h5H,4H2,1-3H3,(H2,10,12)(H,11,15)(H,13,14)/t5-/m0/s1
chave InChI
FYYSQDHBALBGHX-YFKPBYRVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.