15345
Boc-Glu-OH
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Boc-L-glutamic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (T)
atividade óptica
[α]20/D −14.5±2°, c = 1% in methanol
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
~110 °C (dec.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1
chave InChI
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?