Key Documents
401692
Sigma-Aldrich
Diethylgermanium dichloride
97%
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2GeCl2
Número CAS:
Peso molecular:
201.67
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
densidade
1.372 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC[Ge](Cl)(Cl)CC
InChI
1S/C4H10Cl2Ge/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
BWUPRNSPZFPYEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)